(±)-sec-Butylamine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
107810050 107810025 107810250 107811000 107815000
ACRO107810050EA 19.8 EUR InStock
ACRO107810050 ACRO107810025 ACRO107810250 ACRO107811000 ACRO107815000
(±)-sec-Butylamine 99%
(±)-sec-Butylamine
Formule: C₄H₁₁N
Point d'ébullition: 63 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –104 °C
Densité: 0.72 g/cm³
Point d'éclair: –19 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008094
Numéro CAS: 13952-84-6
EINECS: 237-732-7
ONU: 2734
ADR: 8,I
Merck Index: 12,01579
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3920 to 1.3960 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité