(±)-Butanol-2 ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A18658.0F A18658.AE A18658.AP
A18658.0FEA 95.2 EUR InStock
A18658.0F A18658.AE A18658.AP
(±)-Butanol-2 ≥99%
(±)-Butanol-2
Purity: 99% CAS No.: 78-92-2 Molecular Formula: CH3CH2CH(OH)CH3 Formula Weight: 74.12 Flash Point: 26°(79°F) Refractive Index: 1.3970 Odour: Sweet Melting Point: -115° Boiling Point: 98-101° Beilstein Reference: 1718765 Merck Reference: 14,1541 UN No.: 1120 MDL No.: MFCD00004569
Formule: H₃CCH₂CH(OH)CH₃
Point d'ébullition: 98…101 °C
Point de fusion: –115 °C
Densité: 0.808
Point d'éclair: 26 °C (79 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004569
Numéro CAS: 78-92-2
EINECS: 201-158-5
ONU: 1120
ADR: 3,III
Merck Index: 14,1541
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1dea3607167631fbfcf7751c20b71f345ad24c19&vid=93e0b6b0d66ee031081607904a64140d92635df1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité