(±)-Butanol-2 ≥99%
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Attention
Synonyms: (±)-Alcool butylique secondaire
24126-30KGEA 625 EUR InStock
24126-30KG
(±)-Butanol-2 ≥99%
(±)-Butanol-2
Formule: H₃CCH₂CH(OH)CH₃
MW: 74,12 g/mol
Point d'ébullition: 99 °C
Point de fusion: -89 °C
Densité: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 24 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004569
Numéro CAS: 78-92-2
ONU: 1120
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01540
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/03/13/710313.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) Min. 99 %
Non-volatile matter Max. 0.005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.3 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité