(±)-Butanol-2, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.09630.1000 1.09630.2500
1.09630.1000EA 60.3 EUR InStock
1.09630.1000 1.09630.2500
(±)-Butanol-2, EMSURE® pour analyses, Supelco®
(±)-Butanol-2
Formule: H₃CCH₂CH(OH)CH₃
Point d'ébullition: 94 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –115 °C
Densité: 0.8534 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 23 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004569
Numéro CAS: 78-92-2
EINECS: 201-158-5
ONU: 1120
ADR: 3,
Merck Index: 13,01540
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1dea3607167631fbfcf7751c20b71f345ad24c19&vid=93e0b6b0d66ee031081607904a64140d92635df1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 125 g/l (20 °C)
Melting Point -115 °C
Molar Mass 74.12 g/mol
Boiling Point 99 - 102 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 16.5 hPa (20 °C)
Flash Point 24 °C
Explosion Limit 1.4 - 9.8 %(V)
Density 0.81 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) neutral
Ignition Point 390 °C
Evaporation number 20
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité