Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(±)-2-Heptanol

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH

EHERC14127200EA 53.4 EUR InStock
EHERC14127200
(±)-2-Heptanol
(±)-2-Heptanol


Formule: C₇H₁₆O
MW: 116,2 g/mol
Point d'ébullition: 160 °C (1013 hPa)
Densité: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00004587
Numéro CAS: 543-49-7
ONU: 1987
ADR: 3,III
Merck Index: 13,04682
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité