(±)-2-Hexanol ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: (±)-Methyl butyl carbinol, (±)-Butyl methyl carbinol, (±)-2-Hydroxy hexane
L05993.14 L05993.22
L05993.14EA 74.4 EUR InStock
L05993.14 L05993.22
(±)-2-Hexanol ≥99%
(±)-2-Hexanol
Purity: 99% CAS No.: 626-93-7 Molecular Formula: C6H14O Formula Weight: 102.18 Flash Point: 45°(113°F) Refractive Index: 1.4140 Odour: Characteristic Melting Point: -23° Boiling Point: 137-139° Beilstein Reference: 1718996 UN No.: 2282 MDL No.: MFCD00004585
Formule: C₆H₁₄O
MW: 102,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004585
Numéro CAS: 626-93-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9db7ec887376d519b077785cdead15c1aed20d58&vid=5c0c76fb523ec80ddb5134157d5d19ce7a63dcc3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité