(±)-2-Pentanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
P0056-25ML P0056-500ML
TCIAP0056-25MLEA 20.9 EUR InStock
TCIAP0056-25ML TCIAP0056-500ML
(±)-2-Pentanol ≥98.0% (par GC)
(±)-2-Pentanol
Formule: C₅H₁₂O
Point d'ébullition: 118°C
Point de fusion: –50 °C
Densité: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 34°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004579
Numéro CAS: 6032-29-7
EINECS: 227-907-6
ONU: 1105
ADR: 3,III
Merck Index: 14,07119
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3e229546be466b7db3d77e283b37e0845ee948c2&vid=30f65c1a7d210878a0d1980a26a0b19dcbc3e906&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité