(±)-3-Octanol 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Octanol, (±)-Ethyl pentyl carbinol, (±)-3-Hydroxy octane, (±)-Pentyl ethyl carbinol, DL-3-Octanol
203770500 203772500
ACRO203770500EA 65.5 EUR InStock
ACRO203770500 ACRO203772500
(±)-3-Octanol 97%
(±)-3-Octanol
Formule: C₈H₁₈O
MW: 130,23 g/mol
Point d'ébullition: 174…176 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –45 °C
Densité: 0.825 g/cm³
Point d'éclair: 67 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004590
Numéro CAS: 589-98-0
EINECS: 209-667-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4230 to 1.4320 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.817 to 0.827 kg/l
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité