Propanediol-1,2
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC16405200EA 47.4 EUR InStock
EHERC16405200
Propanediol-1,2
Propanediol-1,2
Formule: CH₃CH(OH)CH₂OH
MW: 76,1 g/mol
Point d'ébullition: 187,6 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –59 °C
Densité: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 99 °C
Numéro MDL: MFCD00064272
Numéro CAS: 57-55-6
Merck Index: 13,07947
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/57/710557.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité