Propanediol-1,2, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, USP, SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.07478.2500 1.07478.6025
1.07478.2500EA 294 EUR InStock
1.07478.2500 1.07478.6025
Propanediol-1,2, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, USP, SAFC®
Propanediol-1,2
Formule: CH₃CH(OH)CH₂OH
Point d'ébullition: 187.6 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –59 °C
Densité: 1.04 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 99 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064272
Numéro CAS: 57-55-6
EINECS: 200-338-0
Merck Index: 13,07947
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f2af195b87767feb8d1baca34925153d6f97ae2d&vid=07c90df1cfb1a1c1cf53851d5098f6f5c70d7cad&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité