Propanediol-1,2, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
12279-1ML-F 12279-5ML-F
12279-1ML-FEA 26 EUR InStock
12279-1ML-F 12279-5ML-F
Propanediol-1,2, Supelco®
Propanediol-1,2
Formule: CH₃CH(OH)CH₂OH
Point d'ébullition: 187.6 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –59 °C
Densité: 1.04 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 99 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064272
Numéro CAS: 57-55-6
EINECS: 200-338-0
Merck Index: 13,07947
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=64030690e2aa187bd981b8997eec130abe165797&vid=479429a8062338eaedf8207d99f0c46cd7d8d474&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité