L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
(±)-1,3-Butanediol ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Butane-1,3-diol, (±)-1,3-Butylene glycol, (±)-1,3-Dihydroxy butane
A11684.0D A11684.0F A11684.AP
A11684.0DEA 233 EUR InStock
A11684.0D A11684.0F A11684.AP
(±)-1,3-Butanediol ≥99%
(±)-1,3-Butanediol
Purity: 99% CAS No.: 107-88-0 Molecular Formula: C4H10O2 Formula Weight: 90.12 Flash Point: 109°(249°F) Refractive Index: 1.4400 Odour: Mild Melting Point: -50° Boiling Point: 203-204° Beilstein Reference: 1731276 Merck Reference: 14,1567 MDL No.: MFCD00004554
Formule: C₄H₁₀O₂
MW: 90.12 g/mol
Point d'ébullition: 203…204 °C
Point de fusion: –50 °C
Densité: 1.005
Point d'éclair: 109 °C (249 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004554
Numéro CAS: 107-88-0
EINECS: 203-529-7
Merck Index: 13,01566
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité