(±)-1,3-Butanediol
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC10861300EA 52.4 EUR InStock
EHERC10861300
(±)-1,3-Butanediol
(±)-1,3-Butanediol
Formule: C₄H₁₀O₂
MW: 90,12 g/mol
Point d'ébullition: 206…208 °C (1013 hPa)
Point de fusion: < –50 °C
Densité: 1,004…1.006 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 116 °C
Numéro MDL: MFCD00004554
Numéro CAS: 107-88-0
Merck Index: 13,01566
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité