L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
(±)-1,3-Butanediol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Butane-1,3-diol, (±)-1,3-Butylene glycol, (±)-1,3-Dihydroxy butane
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.01964.1000 8.01964.9200 8.01964.9025
8.01964.1000EA 62.7 EUR InStock
8.01964.1000 8.01964.9200 8.01964.9025
(±)-1,3-Butanediol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
(±)-1,3-Butanediol
Formule: C₄H₁₀O₂
MW: 90.12 g/mol
Point d'ébullition: 206…208 °C (1013 hPa)
Densité: 1.004…1.006 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 116
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004554
Numéro CAS: 107-88-0
EINECS: 203-529-7
Merck Index: 13,01566
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 90.12 g/mol
Boiling Point 207.5 °C (1.013 hPa)
Vapor Pressure 0.08 hPa (20 °C)
Flash Point 121 °C
Refractive Index 1.4395 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.8 - 9.4 %(V)
Density 1.00 g/cm3 (20 °C)
pH 6 - 7 (1 g/l, H2O)
Ignition Point 440 °C DIN 51794
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité