DL-Bornane-2-one 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (±)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanone, Camphor, 1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one, DL-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanone, (±)-1,7,7-Trimethyl-2-norbornanone
A10936.0C A10936.0E A10936.22 A10936.36
A10936.0CEA 441 EUR InStock
A10936.0C A10936.0E A10936.22 A10936.36
DL-Bornane-2-one 96%
DL-Bornane-2-one
Purity: 96% CAS No.: 76-22-2 Molecular Formula: C10H16O Formula Weight: 152.24 Flash Point: 64°(147°F) Physical Form: Crystalline powder or lumps Density: 0.992 Appearance: White Odour: Camphor-like Melting Point: 172-176° Boiling Point: 204° Solubility: Soluble in alcohols, ether, chloroform, benzene Beilstein Reference: 1907611 Merck Reference: 14,1732 UN No.: 2717 MDL No.: MFCD00074738
Formule: C₁₀H₁₆O
MW: 152,24 g/mol
Point d'ébullition: 204 °C
Point de fusion: 172…176 °C
Densité: 0.992
Point d'éclair: 64 °C (147 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00074738
Numéro CAS: 76-22-2
EINECS: 200-945-0
ONU: 2717
ADR: 4.1,III
Merck Index: 14,1732
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité