α-Pinène 97% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Stabilization: stabilisé avec α-tocophérol
ACRO164360010EA 270 EUR InStock
ACRO164360010 ACRO164362500 ACRO164360050
α-Pinène 97% stabilisé
α-Pinène
Formule: C₁₀H₁₆
MW: 136,24 g/mol
Point d'ébullition: 154…157 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –55 °C
Densité: 0,85 g/cm³
Point d'éclair: 38 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001339
Numéro CAS: 80-56-8
ONU: 2368
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4640 to 1.4680 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer 0.8 % Alpha-tocopherol
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité