(±)-3-Méthylcyclohexanone
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC15085020EA 74.4 EUR InStock
EHERC15085020
(±)-3-Méthylcyclohexanone
(±)-3-Méthylcyclohexanone
Formule: C₇H₁₂O
MW: 112,17 g/mol
Point d'ébullition: 169 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –73 °C
Densité: 0,92 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00001639
Numéro CAS: 591-24-2
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité