(±)-3-Méthylcyclopentanone 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
169370050 169370250
ACRO169370050EA 79.2 EUR InStock
ACRO169370050 ACRO169370250
(±)-3-Méthylcyclopentanone 99%
(±)-3-Méthylcyclopentanone
Formule: C₆H₁₀O
Point d'ébullition: 145 °C (760 mmHg)
Densité: 0.91 g/cm³
Point d'éclair: 36 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001416
Numéro CAS: 1757-42-2
EINECS: 217-148-9
ONU: 1224
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4330 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité