(±)-3-Méthylcyclopentanone ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L04940.03 L04940.06
L04940.03EA 32.7 EUR InStock
L04940.03 L04940.06
(±)-3-Méthylcyclopentanone ≥99%
(±)-3-Méthylcyclopentanone
Purity: 99% CAS No.: 1757-42-2 Molecular Formula: C6H10O Formula Weight: 98.15 Flash Point: 36°(96°F) Refractive Index: 1.4340 Melting Point: -58° Boiling Point: 144-146° Beilstein Reference: 1305074 UN No.: 1224 MDL No.: MFCD00001416
Formule: C₆H₁₀O
Point d'ébullition: 144…146 °C
Point de fusion: –58 °C
Densité: 0.914
Point d'éclair: 36 °C (96 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001416
Numéro CAS: 1757-42-2
EINECS: 217-148-9
ONU: 1224
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité