(±)-1-Aminoindane 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
103850010 103850050
ACRO103850010EA 75.8 EUR InStock
ACRO103850010 ACRO103850050
(±)-1-Aminoindane 98%
(±)-1-Aminoindan
Formule: C₉H₁₁N
Point d'ébullition: 96…97 °C (8 mmHg)
Point de fusion: 1.5 °C
Densité: 1.038 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 94 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003799
Numéro CAS: 34698-41-4
EINECS: 252-158-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow to green Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5600 to 1.5640 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité