(±)-1-Indanol 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (±)-1-Hydroxyindan, 1-Indanol, 2,3-Dihydro-1H-inden-1-ol
186110100 186110500
ACRO186110100EA 89.4 EUR InStock
ACRO186110100 ACRO186110500
(±)-1-Indanol 98%
(±)-1-Indanol
Formule: C₉H₁₀O
MW: 134,18 g/mol
Point de fusion: 50…54 °C
Point d'éclair: 145 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003797
Numéro CAS: 6351-10-6
EINECS: 228-755-3
ONU: 2811
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to beige to light brown Powder or crystals and/or chunks or fused solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 55 °C
GC ≥97.5 %
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +7° to +10° (20 °C, 589 nm) (1% in MeOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité