(±)-1-Indanol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B24536.14EA 234 EUR InStock
B24536.14 B24536.06 B24536.18
(±)-1-Indanol ≥98%
(±)-1-Indanol
Formule: C₉H₁₀O
MW: 134,18 g/mol
Point d'ébullition: 128 °C (12 mmHg)
Point de fusion: 50…54 °C
Point d'éclair: 145 °C (293 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003797
Numéro CAS: 6351-10-6
EINECS: 224-230-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité