Sodium chlorure concentré pour une dilution à 0.1 mol en solution aqueuse, ConvoL NORMADOSE® solution volumétrique
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Chlorure de sodium
Dose pour préparer 1 l de solution
32064.600EA 46.1 EUR InStock
32064.600
Sodium chlorure concentré pour une dilution à 0.1 mol en solution aqueuse, ConvoL NORMADOSE® solution volumétrique
Sodium chlorure
Formule: NaCl
MW: 58,44 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003477
Numéro CAS: 7647-14-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titer (20°C) 0.0995 - 0.1005 mol/l
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité