Acide nitrique concentré pour une dilution à 0.1 mol en solution aqueuse, ConvoL NORMADOSE® solution volumétrique
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Dose pour préparer 1 l de solution
32069.606EA 40.3 EUR InStock
32069.606
Acide nitrique concentré pour une dilution à 0.1 mol en solution aqueuse, ConvoL NORMADOSE® solution volumétrique
Acide nitrique
Formule: HNO₃
MW: 63,01 g/mol
Densité: 1,38 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00011349
ONU: 2031
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titre (20°C) 0,0998 - 0,1002 mol/l
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité