Acide nitrique concentré pour une dilution à 1 mol/l en solution aqueuse, Titrisol®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
1.09966.0001EA 30.4 EUR InStock
1.09966.0001
Acide nitrique concentré pour une dilution à 1 mol/l en solution aqueuse, Titrisol®, Supelco®
Acide nitrique
Formule: HNO₃
MW: 63,01 g/mol
Densité: 1,38 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00011349
ONU: 2031
ADR: 8,
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -28 °C
Boiling Point 120 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 9.4 hPa (20 °C)
Density 1.38 g/cm3 (20 °C)
pH  - 1 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité