Sodium hydroxyde concentré pour une dilution à 1 mol en solution aqueuse, ConvoL NORMADOSE® solution volumétrique
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Hydroxyde de sodium
Dose pour préparer 1 l de solution
32066.606EA 32.4 EUR InStock
32066.606
Sodium hydroxyde concentré pour une dilution à 1 mol en solution aqueuse, ConvoL NORMADOSE® solution volumétrique
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
MW: 40 g/mol
Point d'ébullition: >105 °C (1013 hPa)
Densité: 1,327 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
ONU: 1824
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titer (20°C) 0.995 to 1.005 mol/l
Conforms to BDH 18042 Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité