Sodium thiosulfate concentré pour une dilution à 0.1 mol en solution aqueuse, ConvoL NORMADOSE® solution volumétrique
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Sodium hyposulfite
Dose pour préparer 1 l de solution
32065.603EA 39.8 EUR InStock
32065.603
Sodium thiosulfate concentré pour une dilution à 0.1 mol en solution aqueuse, ConvoL NORMADOSE® solution volumétrique
Sodium thiosulfate
Formule: Na₂S₂O₃
MW: 158,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003499
Numéro CAS: 7772-98-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titer (20°C) 0.0995 - 0.1005 mol/l
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité