Étalons de conductivité (25 °C; KCl) pour mesure de la conductivité
Fournisseur: Thermo Scientific
42679.AP 42679.K2 42692.AP 42692.K2 42692.K7 42693.AP 42693.K2 42693.K7 42694.AP 42694.K2 42695.AP 42695.K2 42695.K7 42696.AP 42696.K2 42697.AP 42680.K2 43405.K2 42680.K7 43405.AP 42680.AP 47057.AP 47057.K2
42679.APEA 38.8 EUR InStock
42679.AP 42679.K2 42692.AP 42692.K2 42692.K7 42693.AP 42693.K2 42693.K7 42694.AP 42694.K2 42695.AP 42695.K2 42695.K7 42696.AP 42696.K2 42697.AP 42680.K2 43405.K2 42680.K7 43405.AP 42680.AP 47057.AP 47057.K2
Étalons de conductivité (25 °C; KCl) pour mesure de la conductivité
Étalons Étalons pour la mesure de conductivité
KCl conductivity standards used for calibrating conductivity cells with ranging from 718 to 100 000 µS/cm.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité