Acide chlorhydrique 0.357 mol/l (N/2.8), AVS TITRINORM solution volumétrique
Fournisseur: VWR Chemicals
30023.296EA 141 EUR InStock
30023.296
Acide chlorhydrique 0.357 mol/l (N/2.8), AVS TITRINORM solution volumétrique
Acide chlorhydrique
Formule: HCl
MW: 36,46 g/mol
Densité: 1,02 g/cm³
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
ONU: 1789
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titre (20°C; valeur vraie 0,2% exactitude) 0.3563 - 0.3577 mol/l
Traçable selon NIST Confirmé
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité