Acide chlorhydrique solution standardisée 0.5 N
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
35642.K2 35642.K7
35642.K2EA 34.9 EUR InStock
35642.K2 35642.K7
Acide chlorhydrique solution standardisée 0.5 N
Acide chlorhydrique
CAS No.: 7647-01-0 Molecular Formula: HCl Formula Weight: 36.46 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless UN No.: 1789 MDL No.: MFCD00011324
Formule: HCl
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
ONU: 1789
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité