Acide chlorhydrique 0.5 mol/l (0.5 N), AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. solution volumétrique
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
31954.290EA 15 EUR InStock
31954.290 31954.368 31954.404
Acide chlorhydrique 0.5 mol/l (0.5 N), AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. solution volumétrique
Acide chlorhydrique
Formule: HCl
Densité: 1.02 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
ONU: 1789
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.499 - 0.501 mol/l
NIST traceable Confirmed
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité