Acide chlorhydrique 1 mol/l (1 N), Titripur® Reag. Ph. Eur., Reag. USP solution volumétrique, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.09057.1000 1.09057.2500 1.09057.5000 1.09057.9010 1.09057.9025 1.09057.9026 1.09057.9200 1.09057.4000 1.09057.1003
1.09057.1000EA 34.7 EUR InStock
1.09057.1000 1.09057.2500 1.09057.5000 1.09057.9010 1.09057.9025 1.09057.9026 1.09057.9200 1.09057.4000 1.09057.1003
Acide chlorhydrique 1 mol/l (1 N), Titripur® Reag. Ph. Eur., Reag. USP solution volumétrique, Supelco®
Acide chlorhydrique
Pour obtenir des informations complètes sur les spécifications et les dangers, consultez le site www.vwr.com ou les catalogues de produits chimiques VWR
Merck have introduced into the range of Titripur® Titrants some packs with additional technology - Supelco® SmartTitrants that use an RFID tag to provide a seamless data transfer between the smart titrator and the RFID tag on the label of the bottle of titrant. It will ensure that all information needed for method execution, result calculation and documentation is transferred to the titrator equipped with this technology. MettlerToledo Compact and Excellence titrators include this technology. Please see ordering table below for packs with RFID tag.
Stability of product in Titripac packaging: Merck have carried out testing to show that products are stable for 36 months when in use and opened. Please see Technical report (Product specification) in the Related Information tab below.
Formule: HCl
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
ONU: 1789
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité