Acide perchlorique 0.1 mol/l (0.1 N) dans l'acide acétique anhydre
Fournisseur: VWR Chemicals
86732.290EA 135 EUR InStock
86732.290
Acide perchlorique 0.1 mol/l (0.1 N) dans l'acide acétique anhydre
Acide perchlorique
Formule: HClO₄
MW: 100,46 g/mol
Point d'ébullition: 120 °C (1013 hPa)
Densité: 1,050 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 40 °C (coupe fermée)
Numéro MDL: MFCD00011325
Numéro CAS: 7601-90-3
ONU: 2920
ADR: 8 (3),II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/22/16640622.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titre(20°C;valeur vraie 0,2% exactitude) 0,098 - 0,102 mol/l
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité