Acide perchlorique 1 mol/l (1 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
30111.291EA 120 EUR InStock
30111.291
Acide perchlorique 1 mol/l (1 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique
Acide perchlorique
Formule: HClO₄
MW: 100,46 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011325
Numéro CAS: 7601-90-3
ONU: 3264
ADR: 8,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/22/16640622.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titre(20°C;valeur vraie 0,2% exactitude) 0.998 - 1.002 mol/l
Traçable selon NIST Confirmé
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité