Potassium permanganate 0.002 mol/l (0.01 N) en solution aqueuse
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Permanganate de potassium
85021.290EA 26.8 EUR InStock
85021.290
Potassium permanganate 0.002 mol/l (0.01 N) en solution aqueuse
Potassium permanganate
Formule: KMnO₄
MW: 158,03 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011364
Numéro CAS: 7722-64-7
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité