Potassium permanganate 0.05 mol/l (0.25 N) en solution aqueuse, Titripur® solution volumétrique, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Permanganate de potassium
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
4.80160.2500EA 285 EUR InStock
4.80160.2500 MERC4.80160.2500_N
Potassium permanganate 0.05 mol/l (0.25 N) en solution aqueuse, Titripur® solution volumétrique, Supelco®
Potassium permanganate
Formule: KMnO₄
MW: 158,03 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011364
Numéro CAS: 7722-64-7
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité