Acide nitrique 0.1 mol/l (0.1 N)
Fournisseur: PROLABO CMP
Attention
MC307867.6010 MC307867.9025
PRLSMC307867.1000EA 0 EUR InStock
PRLSMC307867.1000 PRLSMC307867.6010 PRLSMC307867.9025
Acide nitrique 0.1 mol/l (0.1 N)
Acide nitrique
Formule: HNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011349
Numéro CAS: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
ONU: 3264
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité