Acide nitrique solution standardisée 1.0 N
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
35624.AP 35624.K2
35624.APEA 40.5 EUR InStock
35624.AP 35624.K2
Acide nitrique solution standardisée 1.0 N
Acide nitrique
CAS No.: 7697-37-2 Molecular Formula: HNO3 Formula Weight: 63.01 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless UN No.: 3264 MDL No.: MFCD00011349
Formule: HNO₃
Densité: 1.035 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011349
Numéro CAS: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
ONU: 3264
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité