Sodium hydroxyde 0.111 mol/l (0.111 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique, pour le dosage de l'acidité du lait selon Dornic
Fournisseur: VWR Chemicals
31760.290EA 15.3 EUR InStock
31760.290 31760.368 31760.448
Sodium hydroxyde 0.111 mol/l (0.111 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique, pour le dosage de l'acidité du lait selon Dornic
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
Densité: 1 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1824
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.1108 - 0.1112 mol/l
NIST traceable Confirmed
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité