Sodium hydroxyde solution standard 0.1 mol/l (0.1 N) dans l'eau
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Caustic soda
124190010 124190025 124190250
ACRO124190010EA 37.4 EUR InStock
ACRO124190010 ACRO124190025 ACRO124190250
Sodium hydroxyde solution standard 0.1 mol/l (0.1 N) dans l'eau
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
MW: 40 g/mol
Densité: 1 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Solution
Strength 0.0995 to 0.1005 N (20 °C)
Melting point 50 to 54 °C
GC ≥98.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
Free alkali (KOH) ≤1 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité