Compteurs de cellules, Thoma
Fournisseur: Brand
718005 718020
BRND718005EA 64 EUR InStock
BRND718005 BRND718020
Compteurs de cellules, Thoma
Lames Cellules de numération
Double quadrillage. La division nette correspond au grand carré situé au milieu de la chambre de Neubauer. La surface du petit carré est 0,0025 mm². Les grands carrés externes ne sont pas inclus, le système Thoma n'est utilisé que pour le comptage des thrombocytes et des érythrocytes.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité