Pipettes Pasteur, Corning®
Fournisseur: Corning
7095B-NMR 7095D-5X 7095D-9
612-5198EA 116.99 EUR InStock
612-5198 612-5199 612-5200
Pipettes Pasteur, Corning®
Pipettes Pipettes Pasteur
En verre sodo-calcique ou borosilicaté.
  • Single use eliminates the danger of cross-contamination of valuable specimens or laboratory reagents
  • Features a constriction one inch below the top to facilitate plugging
  • Available in convenient bulk packs
Ces pipettes Pasteur jetables sont idéales pour le travail de transfert non volumétrique rapide en bactériologie, immunologie, hématologie et sérologie, ainsi que pour la banque de sang et les procédures relatives à la chimie clinique.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité