Cellules de Neubauer
Fournisseur: Brand
718605 718620
BRND718605EA 64 EUR InStock
BRND718605 BRND718620
Cellules de Neubauer
Lames Cellules de numération
Les quatre grands carrés dans les coins sont marqués d'un « L » pour la numération des leucocytes et chacun d'entre eux est divisé en 16 carrés avec des côtés de 0,25 mm.
  • The ruling shows nine large squares of one mm² each
  • The large square in the center is subdivided into 16 squares with 0,25 mm sides
  • Each group square consists of 16 mini squares with 0,05 mm sides, each having an area of 0,0025 mm²
Les cinq carrés du grand carré central sont utilisés pour compter les thrombocytes et les érythrocytes.
Contrairement aux chambres de numération de l'Improved Neubauer perfectionné, la surface de numération de chaque carré est limitée par la ligne externe des trois lignes de démarcation.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité