Cellules de Malassez
Fournisseur: Brand
BLAUBRAND®
BRND719005EA 64 EUR InStock
BRND719005
Cellules de Malassez
Lames Cellules de numération
Cette chambre de comptage est couramment utilisée pour les applications avec des nématodes.
  • Grands rectangles de 0,25×0,20 = 0,05 mm²
  • Divisions en 20 petits carrés de 0,0025 mm² chacun
  • Chambre de numération avec règle rectangulaire d'une surface de 5 mm²
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité