Counting chambers for CSF, BLAUBRAND® Nageotte
Fournisseur: Brand
BLAUBRAND®
BRND721305EA 161 EUR InStock
BRND721305
Counting chambers for CSF, BLAUBRAND® Nageotte
Lames Cellules de numération
Double quadrillage. Ce compteur sans clip à ressort est généralement utilisée pour la numération des cellules dans le liquide céphalorachidien (LCR) ou pour la numération des nématodes.
La surface carrée de 100 mm² est divisée en 40 rectangles d'une surface de 2,5 mm² chacun.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité