Lamelles couvre-objets pour chambres de numération
Fournisseur: Brand
723015 723014 723016
631-1190EA 19 EUR InStock
631-1190 631-1193 631-1192
Lamelles couvre-objets pour chambres de numération
Lamelles couvre-objet
Ces lamelles couvre-objets pour hématimètres différent des lamelles ordinaires par leur surface rodée et polie.
  • Indice de réfraction ne = 1,52 ±0,01
  • Nombre d'Abbe ve = 56,5 ±0,5
  • Tolérance de planéité ±3 µm
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité