Lamelles couvre-objets pour lames de microscopes
Fournisseur: Brand
470045 470050 470055 470060 470816 470819 470820
BRND470045EA 66.7 EUR InStock
BRND470045 BRND470050 BRND470055 BRND470060 BRND470816 BRND470819 BRND470820
Lamelles couvre-objets pour lames de microscopes
Lamelles couvre-objet
Ces lamelles couvre-objets sont en verre borosilicaté blanc pur (transparent), de classe hydrolytique 1, avec une excellente résistance chimique.
  • Production automatisée pour une qualité prête à l'emploi
  • Propre, sans poussière ni graisse
  • Sans distorsion
Planéité: ±3 µm
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité