Connecteurs pour tuyaux, en T
Fournisseur: Brand
152800 152803 152805 152810 152815
BRND152800EA 23.3 EUR InStock
BRND152800 BRND152803 BRND152805 BRND152810 BRND152815
Connecteurs pour tuyaux, en T
Raccords et connecteurs
En PP translucide.
  • Bonne résistance mécanique et chimique
  • Très bonne résistance thermique
  • Autoclavable
Les dimensions nominales et exactes sont indiquées car l'élasticité des tuyaux influencera le choix de la taille. Utilisez notre sélecteur de tuyaux 229-0111 afin de déterminer la « prise ». Vous obtiendrez alors la dimension de crête équivalente pour le connecteur concerné.
Compatibles avec les denrées alimentaires.
Certifications: Conformes aux normes relatives à l'alimentation et aux médicaments 90/128CE, 92/39CE et FDA 21 CFR 177.1520.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité