Connecteurs pour tuyaux, en Y
Fournisseur: Brand
152900 152903 152905 152907 152910
BRND152900EA 28.8 EUR InStock
BRND152900 BRND152903 BRND152905 BRND152907 BRND152910
Connecteurs pour tuyaux, en Y
Raccords et connecteurs
En PP translucide.
  • Bonne résistance mécanique et chimique
  • Très bonne résistance thermique
  • Autoclavable
Les dimensions nominales et exactes sont indiquées car l'élasticité des tuyaux influencera le choix de la taille. Utilisez notre sélecteur de tuyaux 229-0111 afin de déterminer la 'prise'. Vous obtiendrez alors la dimension de crête équivalente pour le connecteur concerné.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité