Cuves de coloration avec couvercle
Fournisseur: Brand
472000 472200 473100
BRND472000EA 196 EUR InStock
BRND472000 BRND472200 BRND473100
Cuves de coloration avec couvercle
Pots Cuves de coloration
Soda-lime glass.
For 10 standard slides, size (76×26 mm)
Informations de commande: Please order staining trough, tray, and wire handle seperately.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité